Przejdź do
SML4014
Edrophonium chloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Dimethylethyl(3-hydroxyphenyl)ammonium chloride, Edrophone chloride, Ethyl(m-hydroxyphenyl)dimethylammonium chloride, N-Ethyl-3-hydroxy-N,N-dimethyl-benzenaminium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
344,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16NO·Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.69
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
344,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, Faint brown to very dark red brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC1=CC=CC([N+](CC)(C)C)=C1.[Cl-]
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-4-11(2,3)9-6-5-7-10(12)8-9;/h5-8H,4H2,1-3H3;1H
InChI key
BXKDSDJJOVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Bioavailable, acetylcholinesterase inhibitor with rapid onset and short duration of action.
Edrophonium chloride is a fast-acting, reversible and competitive inhibitor of acetylcholinesterase (AChE; Ki = 0.2, 0.2, and 0.4 μM in human red blood cells, purified calf forebrain, and octopus brain, respectively) with no effect on butyrylcholinesterase (BChE) activity. Edrophonium dispensing increases acetylcholine (ACh) levels in the neuromuscular junction to result in brief improvements in skeletal and muscular strength. Allosterically interacts with AChE-Serine103 and has a rapid onset of action occurring within 1 minute of administration and a short duration of action lasting 10 minutes with a very short half-life of 2–5 min (intravenous). Atropine, a competitive inhibitor of muscarinic receptors, is an ideal antidote for edrophonium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1234001Y0001738SMB01009
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
water: slightly soluble
color
, Faint brown to very dark red brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Edrophonium chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)