Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.39
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SPC-839 is a potent suppressors of T cell activation that covalently targets XPO1 at Cys 528. It potently inhibits inflammation in mice with minimal impact on nuclear export and cell viability. SPC-839 exhibits efficacy in in vivo models of autoimmune disease.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?