Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H44N8O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.85
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(N)CSSCC(NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C30H44N8O10S2/c1-3-14(2)24-29(46)34-18(8-9-22(32)40)26(43)36-20(11-23(33)41)27(44)37-21(30(47)48)13-50-49-12-17(31)25(42)35-19(28(45)38-24)10-15-4-6-16(39)7-5-15/h4-7,14,17-21,24,39H,3,8-13,31H2,1-2H3,(H2,32,40)(H2,33,41)(H,34,46)(H,35,42)(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,47,48)
InChI key
ITRWUGOBSKHPTA-UHFFFAOYSA-N
Application
Tocinoic acid is an oxytocin receptor antagonist and is used to study effects of oxytocin and 5-HT1A receptors on the prosocial effects of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA; ecstasy). It can also be used as a test compound for studying whether the release of protein disulfide isomerase activity is stimulated by activated platelets or not.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
N-terminal hexapeptide fragment of oxytocin.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?