Merck
T4754
L-Tyrosine ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-442-6
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
SBBWEQLNKVHYCX-JTQLQIEISA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)