Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 821,00 zł |
Informacje o tej pozycji
821,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChI key
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to test its hematopoiesis effects on human leukemia cell lines and zebrafish xenograft models
- to study its anti-cancer effects on two breast cancer cell lines (MCF7 and MDA-MB-23)
- as a reference standard to quantify the bioactive component S. miltiorrhiza extract (SME) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) metabolomics |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility methanol: 5 mg/mL, clear, red-orange to red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tanshinone I
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?