Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?