Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
60104506
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
SynVivo 102012
application(s)
3D cell culture
storage temp.
room temp
General description
Model nowotworu SynTumor - typ bariery: Filary, Odległość między filarami: 8 μm, Wysokość bariery: 8 μm, Szerokość podróży/bariery: 50 μm, Szerokość kanału zewnętrznego: 200 μm, Głębokość urządzenia: 100 um. SynTumor to trójwymiarowy model tkanki do wizualizacji w czasie rzeczywistym i ilościowej oceny interakcji komórka-komórka i komórka-lek w fizjologicznie i morfologicznie realistycznym mikrośrodowisku guza.
Other Notes
Link do publikacji
tekst aplikacji
tekst aplikacji
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?