Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N4O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
WAY-100635 maleate salt, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4
InChI
1S/C25H34N4O2.C4H4O4/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
XIGAHNVCEFUYOV-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Application
WAY-100635 maleate salt has been used as a 5-HT1A serotonin receptor antagonist:
- to study whether the behavior of the cleaner wrasse is regulated by serotonin activity
- to block activity of 3,4 methylenedioxymethamphetamine (MDMA) used to induce oxytocin release in male Wistar rats to increase their social behavior
- to study the role of serotonin during metamorphosis of the ascidian Phallusia mammillata larvae
Biochem/physiol Actions
WAY-100635 maleate salt is a highly selective 5-HT1A serotonin receptor antagonist. It has an ability to inhibit brexpiprazole, an antipsychotic drug that regulates serotonin-dopamine activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?