Przejdź do
Y1376
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without leucine
Synonim(y):
Synthetic Yeast Growth Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
application(s)
food and beverages
Application
The selection of plasmids in yeast is based on the use of auxotrophic mutant strains that cannot grow without a specific media component (an amino acid, purine or pyrimidine). Transformation with a plasmid containing the mutated gene enables the transformant to grow on a medium lacking the required component. Sigma′s Yeast Synthetic Drop-Out Media Supplements create a richer medium for better yield and growth rate, and increase the probability of successful transformations when screening libraries or performing gene knock-outs.
Preparation Note
1.6 g will supplement 1 liter of medium.
Other Notes
Mixtures of amino acids and other nutrients to be added to Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids.
The supplements contain all of the following components except as indicated:
Amino acids: All standard amino acids except for leucine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L), uracil (76 mg/L).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y1771Y2146Y1501
description
without leucine
description
without uracil, leucine, and tryptophan
description
without histidine, leucine, and tryptophan
description
without uracil
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?