Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 104.002-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
700 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL | description High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1000 μL |
| manufacturer/tradename Hellma 104.002-QS | manufacturer/tradename Hellma 110-QS | manufacturer/tradename Hellma 108.002B-QS | manufacturer/tradename Hellma 108-QS |
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz , PTFE stopper | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| parameter 200-2,500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 52 mm × 12.5 mm × 4.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| pathlength 10 mm | pathlength 2 mm | pathlength 10 mm | pathlength 10 mm |
| chamber volume 700 μL | chamber volume 700 μL | chamber volume 500 μL | chamber volume 1000 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, Micro
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?