Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D9H12NO4
Masa cząsteczkowa:
240.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(C(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
LRCNOZRCYBNMEP-OAMZOEAISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?