Merck
1078063
USP
Brivaracetam Related Compound B
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)