Merck
1086447
USP
Cyklaminian wapnia
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cyclohexanesulfamic acid calcium salt (2:1) dihydrate, Calcium cyclamate dihydrate, Calcium cyclohexanesulfamate dihydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24CaN2O6S2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
calcium cyclamate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/2C6H13NO3S.Ca.2H2O/c2*8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;;;/h2*6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
RBTQJTVPZBDPIF-UHFFFAOYSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny cyklaminianu wapnia USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)