Merck
1443249
USP
Metyrosine R-Enantiomer
Synonim(y):
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metyrosine
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)