Merck
1477592
USP
Anti-Parallel Dimer-Octreotide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C98H132N20O20S24
Masa cząsteczkowa:
2679.78
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)