Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.10
EC Number:
203-648-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107014
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
97%
mp
122-126 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncccn1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
InChI key
LJXQPZWIHJMPQQ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyrimidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?