Przejdź do
V900390
D-Sorbitol
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonim(y):
D-Glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2(CHOH)4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
EC Number:
200-061-5
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721899
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
assay
97%
form
powder
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)