Merck
V900395
trans-4-Hydroxy-L-proline
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.13
EC Number:
200-091-9
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
81441
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Other Notes
Natural constituent of animal structural proteins such as collagen and elastin.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-4-Hydroxy-L-proline
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)