Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.16
EC Number:
200-158-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
97%
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor agonist.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?