Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
EC Number:
200-294-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?