Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
EC Number:
200-616-1
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
117880
MDL number:
Assay:
99%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?