Merck
V900924
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10 (anhydrous basis)
EC Number:
222-938-1
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
5199009
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)