Merck
Strona głównaProjektowanie i optymalizacja reakcjiCiecze jonowe specyficzne dla zadania
Ciecze jonowe specyficzne dla zadania
Roland St. Kalb1, Michael J. Kotschan1
Proionic Production of Ionic Substances GmbH, Leoben, Austria
Wprowadzenie
Specyficzne dla zadania ciecze jonowe (TSIL) do selektywnej ekstrakcji metali ciężkich z układów wodnych zostały po raz pierwszy opublikowane przez Robin D. Rogers et al. w 2001 roku.1 Sfunkcjonalizowane kationy imidazoliowe z pochodnymi tioeterowymi, mocznikowymi lub tiomocznikowymi łańcuchami bocznymi działają jako ugrupowania wiążące metal, podczas gdy PF6- aniony zapewniają pożądaną niemieszalność z wodą (Rysunek 1). Współczynniki dystrybucji Nernsta dla Cd2+ i Hg2+ wynoszą ≤380.
Schemat cieczy jonowej pochodnej tiomocznika
Rysunek 1.Ciecz jonowa pochodna od tiomocznika
Te ciecze jonowe były pierwszymi, które zawierały specyficzne funkcje umożliwiające dobrze zdefiniowane właściwości chemiczne i dlatego bez wątpienia można je nazwać "projektantami rozpuszczalników".
Te pionierskie ciecze jonowe mają jednak pewne poważne wady: anion heksafluorofosforanowy jest znany jako dość niestabilny w stosunku do hydrolizy i wytwarza toksyczny i żrący HF lub fluorki. Toksyczność kationu imidazoliowego jest trudna do oszacowania; kosztowne badania toksykologiczne są ryzykowne. Utylizacja tych związków fluorowych jest kosztowna i problematyczna. Synteza na większą skalę jest skomplikowana; materiały wyjściowe są drogie.
Tiosalicylan trioktylo-metyloamoniowy (TOMATS): Nowa, wysokowydajna ciecz jonowa do ekstrakcji metali ciężkich z roztworów wodnych
Aby przezwyciężyć wyżej wymienione wady - zwłaszcza w kontekście możliwego zastosowania przemysłowego na większą skalę - oraz w celu zwiększenia wydajności, proionowa firma Production of Ionic Substances GmbH opracowała w swoich laboratoriach nową ciecz jonową: Tiosalicylan trioktylo-metyloamoniowy ("TOMATS", nr produktu 08354, Rysunek 2).
Schemat tiosalicylanu trioktylo-metyloamoniowego (TOMATS): Nowa, wysokowydajna ciecz jonowa do ekstrakcji metali ciężkich z roztworów wodnych
Rysunek 2.TOMATS
TOMATS nie zawiera fluoru i jest całkowicie odporny na hydrolizę. Dlatego nie uwalnia HF ani fluorków, nie jest żrący i jest znacznie łatwiejszy do usunięcia. Toksyczność kationu jest znana z powszechnie stosowanych związków, takich jak chlorek trioktyloamoniowy (katalizator przeniesienia fazowego). Toksyczność anionu jest znana z kwasu tiosalicylowego i jego soli; są one drażniące. Współczynniki dystrybucji metali ciężkich zazwyczaj wykazują wartości w zakresie od 1500 do ponad 5000, co można wytłumaczyć chelatującym działaniem orto-pozycjonowanej grupy karboksylanowej, oprócz znanego tworzenia tiolanów metali. Synteza TOMATS jest prosta i może być przeprowadzona na skalę przemysłową.
Zastosowanie TOMATS
Rysunek 3< przedstawia ekstrakcję miedzi z zabarwionej na niebiesko wodnej fazy Cu2+-tetraminy (lewa probówka). Po dodaniu cieczy jonowej TOMATS i przed wytrząsaniem widoczne są ładne strefy dyfuzji (środkowa probówka), pokazujące wolny od miedzi, bezbarwny obszar i ciemny górny obszar zawierający miedź. Po wstrząśnięciu i odczekaniu na rozdzielenie faz, cała miedź jest ekstrahowana do górnej fazy, tworząc organiczny, ciemny związek miedzi (prawa probówka).
Trzy probówki pokazujące ekstrakcję miedzi.
Rysunek 3.Wydobywanie miedzi
Oddzielanie faz może czasami trwać przez długi czas ze względu na względnie wysoką lepkość TOMATS wynoszącą 1500 mPa.s w temperaturze 20 °C. Wadę tę można przezwyciężyć, dodając pewien procent niemieszającego się z wodą rozpuszczalnika organicznego, takiego jak octan etylu lub dichlorometan (zmniejszając lepkość do 100 mPa.s) lub przez ogrzewanie.
Oddzielanie faz można zoptymalizować za pomocą wirówki i dodając trochę siarczanu sodu do fazy wodnej przed wytrząsaniem. Jeśli faza wodna nadal wygląda na mętną, można ją przefiltrować przez zwykły filtr membranowy (rozmiar porów μM).
Charakterystyka TOMATS
Wygląd: oliwkowozielona, lepka ciecz 
Rozpuszczalność: 
  • Rozpuszczalny w alkoholach, octanie etylu, THF, acetonitrylu, acetonie, dichlorometanie, DMSO&
  • nierozpuszczalny w wodzie, heksanie 
Współczynniki dystrybucji Nernsta: 1 Cd2+ >1,500; Cu2+ >3,000; Pb2+./sup>, Hg2+ >5,000 
Współczynnik załamania światła: nD20 = 1.5185 
Ługowanie do fazy wodnej: <0,5% 
Gęstość, lepkość:
Inne ciecze jonowe specyficzne dla zadań
Ostatnio, zwitterionowe ciecze jonowe funkcjonalizowane kwasem sulfonowym zostały wykorzystane jako alternatywa dla konwencjonalnych kwasów w reakcjach katalizowanych kwasem.2 Kilka specyficznych dla tego zastosowania cieczy jonowych jest obecnie dostępnych na rynku.
Powiązane produkty
Loading
Referencje
1.
Visser AE, Swatloski RP, Reichert WM, Davis Jr. JH, Rogers RD, Mayton R, Sheff S, Wierzbicki A. 2001. Task-specific ionic liquids for the extraction of metal ions from aqueous solutions. Chem. Commun..(1):135-136. https://doi.org/10.1039/b008041l
2.
Cole AC, Jensen JL, Ntai I, Tran KLT, Weaver KJ, Forbes DC, Davis JH. 2002. Novel Brønsted Acidic Ionic Liquids and Their Use as Dual Solvent?Catalysts. J. Am. Chem. Soc.. 124(21):5962-5963. https://doi.org/10.1021/ja026290w
3.
Gu Y, Shi F, Deng Y. 2003. SO3H-functionalized ionic liquid as efficient, green and reusable acidic catalyst system for oligomerization of olefins. Catalysis Communications. 4(11):597-601. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2003.09.004