Merck
Asymetryczna redukcja ketonów
Enancjoselektywna redukcja ketonów do alkoholi daje dostęp do puli chiralnych bloków budulcowych, które mogą być wykorzystane do syntezy produktów naturalnych. Adolfsson i współpracownicy opisali nową klasę ligandów, opartą na pseudodipeptydzie,1 do łagodnej i wydajnej redukcji ketonów przy użyciu 2-propanolu jako źródła wodoru. Ligand jest stosowany z [{RuCl2(p-cymen)}2] w obecności NaOH do asymetrycznej redukcji różnych pochodnych acetofenonu. Odnotowano doskonałe wydajności i ee (Schemat 1).
Asymetryczna redukcja ketonów
Schemat 1.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Response not successful: Received status code 500
Referencje
1.
Bøgevig A, Pastor IM, Adolfsson H. 2004. Highly Enantioselective Ruthenium-Catalyzed Reduction of Ketones Employing Readily Available Peptide Ligands. Chem. Eur. J.. 10(1):294-302. https://doi.org/10.1002/chem.200305553