Merck
BDPH9BCD4AED
Bide Pharmatech
Dodecan-1-amine
别名:
1-dodecanamine
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
C12H27N1
分子量:
185.35
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Inchi Code
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Inchi Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)