ไบโออิเล็กทรอนิกส์
ไบโออิเล็คทรอนิคส์เป็นสาขาสหสาขาวิชาชีพที่รวมชีววิทยาและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรักษาทางการแพทย์และการวินิจฉัย กิจกรรมการกำกับดูแลของระบบประสาทสามารถตรวจสอบและควบคุมด้วยเทคโนโลยีชีวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อกระบวนการโมเลกุลเฉพาะในการส่งสัญญาณประสาท ยาไบโออิเล็กทรอนิคส์จัดการกับโรคและความพิการในวงกว้างเช่นตาบอดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคอักเสบและโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและอัมพาต
Featued Categories
การนำเสนอวัสดุนาโนคาร์บอนที่ครอบคลุมตั้งแต่ฟุลเลอรีนจนถึงท่อนาโนคาร์บอนกราฟีนจุดควอนตัมคาร์บอนและนาโนไดมอนด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาของคุณในการจัดเก็บพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงคอมโพสิตอัจฉริยะและการรักษานาโนใหม่
เรานำเสนอวัสดุซิลิโคนที่มีน้ำหนักโมเลกุลที่แตกต่างกันสารทดแทนทางเคมีและกลุ่มขั้วต่อสำหรับใช้ในการพิมพ์แบบอ่อนการปรับเปลี่ยนพื้นผิวสูตรหมึกบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์การจัดการความร้อน และการประยุกต์ใช้ชีวการแพทย์
เรานำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของวัสดุประกอบด้วยตนเองและนาโนอิมพรินต์สำหรับการปรับเปลี่ยนพื้นผิวเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและการถ่ายโอนที่แม่นยำของไมโครแพทเทิร์นและนาโนแพทเทิร์นเพื่อให้ได้ไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ส่องสว่างการวิจัยของคุณด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของเราของวัสดุโฟโตนิคและแสงรวมทั้งเลเซอร์อินฟราเรดใกล้อินฟราเรดเคมีเรืองแสง โฟโตโครมิก, เทอร์โมโครมิก, phthalocyanine และสีย้อม porphyrin รวมทั้งวัสดุเรืองแสง, ออปติคอลที่ไม่ใช่เชิงเส้น (NLO) และท่อนำคลื่น
อุปกรณ์ชีวอิเล็กทรอนิกส์ทำงานโดยการกระตุ้นควบคุมหรือปิดกั้นสัญญาณการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะระหว่างสมองและหน้าที่ของร่างกายเพื่อการรักษาทางการแพทย์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ชีวอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปได้แก่เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ปรับอัตราการเต้นของหัวใจและขาเทียมหุ่นยนต์ที่เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ ไบโอเซนเซอร์เช่นเครื่องวัดน้ำตาลในเลือดตรวจจับเอนไซม์เชื้อโรคหรือสารพิษ อุปกรณ์ชีวอิเล็กทรอนิกส์ที่สวมใส่ได้สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพตรวจจับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือเก็บเกี่ยวพลังงานผิวหนัง สามารถใช้พลังงานโดยไม่ต้องใช้สายไฟหรือแบตเตอรี่และมีการบุกรุกน้อยที่สุดสามารถกินได้และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
นวัตกรรมในการออกแบบวัสดุและการกำหนดค่าอุปกรณ์ได้ปรับปรุงความไวและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของไบโออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญ วัสดุที่อ่อนนุ่มน้ำหนักเบาและบางเป็นพิเศษเช่นท่อนาโนคาร์บอนกราฟีนและวัสดุนาโน 2 มิติอื่นๆโพลิเมอร์นำไฟฟ้าอนุภาคนาโนสีทองและจุดควอนตัมเหมาะสำหรับการใช้งานทางชีวอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมความยืดหยุ่นและขนาดเล็ก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน ปัญหา Material Matters ™ของเราที่เกี่ยวข้องกับไบโออิเล็กทรอนิคส์โดยเฉพาะ
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ค้นพบการพัฒนาล่าสุดของโพลิเมอร์ชีวภาพและการใช้งานของพวกเขาเป็นคอมโพสิตเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มอายุการใช้งาน รีวิวมินินี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสังเคราะห์ของพวกเขารวมทั้งโพลิเมอร์ชีวภาพที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสำหรับไบโออิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และตัวเก็บประจุซุปเปอร์
- เทคนิคของ CoMCAT ® ช่วยปรับปรุงท่อนาโนคาร์บอนหลายผนังที่ใช้กับแบตเตอรี่เครื่องกรองน้ำและการทำคอมโพสิตโพลิเมอร์
- วัสดุอเนกประสงค์ให้การปรับปรุงคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- ดูทั้งหมด (38)
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป