Merck
หน้าแรกCarbon Nanotubes: Manufacturing & Applications
Carbon Nanotubes: Manufacturing & Applications
Ricardo Prada Silvy, Yongqiang Tan and Philip Wallis
SouthWest NanoTechnologies
Section Overview
บทนำ
ท่อนาโนคาร์บอนผนังเดี่ยว (SWNTs) และท่อนาโนคาร์บอนหลายผนัง (MWNTs) มีความคล้ายคลึงกันบางอย่างแต่ก็มีความแตกต่างที่โดดเด่น SWNTs เป็น allotrope ของ SP 2 ไฮบริดคาร์บอนคล้ายกับ fullerenes โครงสร้างสามารถถือได้ว่าเป็นท่อทรงกระบอกที่ประกอบด้วยแหวนคาร์บอน 6 ชิ้นเช่นเดียวกับกราไฟท์ อะนาล็อก MWNTs เป็นชุดของหลอดเหล่านี้ในกระบอกสูบศูนย์กลาง (รูปที่ 1) MWNTs สามารถคิดได้ว่าเป็นที่ประกอบด้วยชุดของหลอดผนังเดี่ยวซ้อนกันภายในหนึ่ง อาจมีผนังที่มีศูนย์กลางเพียง 6 หรือมากถึง 25 ผนัง เส้นผ่านศูนย์กลาง MWNTs อาจจะดีเท่ากับ 30 นาโนเมตรเมื่อเทียบกับ 0.7 - 2.0 นาโนเมตรสำหรับ SWNTs ทั่วไป คุณสมบัติพิเศษของคาร์บอนนาโนหลอดช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชันที่มีอยู่ บทความนี้จะให้ภาพรวมโดยย่อของลักษณะทางเคมีกายภาพและลักษณะของ MWNTs โดยเน้นเฉพาะวัสดุที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีและสถานะของการค้า
โครงสร้างทรงกระบอก 3 มิติประกอบด้วยรูปแบบหกเหลี่ยมสีฟ้าแดงเหลืองและส้มซึ่งเป็นตัวแทนของท่อนาโนคาร์บอนหลายผนัง พื้นหลังเป็นสีดำช่วยให้มองเห็นการออกแบบที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น
รูปที่ 1ท่อนาโนคาร์บอนหลายผนัง
คุณสมบัติของ MWNTS
หลายคุณสมบัติพิเศษที่สุดของ CNTS รายงานในการกดนิยมและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความแข็งแรงเชิงกลพฤติกรรมแสงการนำไฟฟ้าและความร้อนและคุณสมบัติทางเคมีเป็นลักษณะหลักของ SWNTs อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยของต้นทุน (SWNTs มักจะอยู่ในลำดับของ 100-1000 ครั้งมีราคาแพงกว่า MWNTs) และความท้าทายบางอย่าง SWNTs นำเสนอเกี่ยวกับการกระจายตัวเป็นโซลูชั่นและสารประกอบโพลิเมอร์การยอมรับ MWNTs ในการใช้งานเชิงพาณิชย์มีในวันที่เกินกว่าของ SWNTs MWNTs มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในสิทธิของตัวเองและกำลังถูกจ้างงานในช่วงที่ขยายตัวตลอดเวลาของการใช้งานเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนผนังมีความหลากหลายและความแตกต่างที่แตกต่างกันในประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งนี้จึงเป็นการยากที่จะกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและมีความหมายให้กับ MWNTs ซึ่งแปลโดยตรงไปสู่ประสิทธิภาพในบทความสุดท้าย MWNTs โดยทั่วไปจะใช้เป็นสารเติมแต่งสารประกอบพอลิเมอร์ใน 'buckypaper'[9] 1 ในขั้วไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือโครงสร้างคอมโพสิตอื่นๆที่ประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างที่ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยทางสัณฐานวิทยามากที่สุดเท่าที่คุณสมบัติโดยธรรมชาติของ MWNTs ตัวเอง การสรุปคุณสมบัติบางอย่างเกี่ยวกับ MWNTs มีให้ด้านล่าง
ไฟฟ้า: MWNTs เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสูงเมื่อรวมเข้ากับโครงสร้างคอมโพสิตอย่างถูกต้อง  อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเฉพาะผนังด้านนอกเท่านั้นที่จะดำเนินการ - ผนังด้านในไม่มีส่วนช่วยในการนำไฟฟ้า
Morphology:  MWNTs เป็นวัสดุที่มีอัตราส่วนกว้างยาวสูงโดยทั่วไปมีความยาว ˃เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 เท่าและในบางกรณีสูงกว่ามาก  การประยุกต์ใช้  และประสิทธิภาพของพวกเขาไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนภาพแต่ยังอยู่บนความตรงและระดับของการพัวพันของหลอดซึ่งในทางกลับกันเป็นหน้าที่ของทั้งขนาดและระดับของข้อบกพร่องในหลอด
ทางกายภาพ: MWNTs ที่ปราศจากข้อบกพร่องแต่ละตัวมีความต้านทานแรงดึงสูงมากและเมื่อรวมเข้ากับคอมโพสิตเช่นสารประกอบเทอร์โมพลาสติกหรือเทอร์โมเซตสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้อย่างมีนัยสำคัญ2
ความร้อน:  MWNTs มีความเสถียรทางความร้อนถึง > 600°C ขึ้นอยู่กับระดับของข้อบกพร่องและในระดับหนึ่งเกี่ยวกับความบริสุทธิ์เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาตกค้างในผลิตภัณฑ์ยังสามารถเร่งการสลายตัวได้
สารเคมี:  MWNTs เป็น allotrope ของ คาร์บอน sp 2 ไฮบริดคล้ายกับ fullerenes และกราไฟท์และเป็นเช่นนี้มีเสถียรภาพทางเคมีมาก  อย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่จะทำงานท่อนาโนเพื่อปรับปรุงทั้งการกระจายตัวและความแข็งแรงของคอมโพสิต3
[ 1 ] Buckypaper I SA แผ่นบางๆที่ทำจากการรวมกันของ CNTS
ความท้าทายในการค้าของ MWNTS
ความซับซ้อนที่มากขึ้นและความหลากหลายของ MWNTs สร้างความท้าทายที่สำคัญสำหรับสาธารณูปโภคของพวกเขาในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ คุณสมบัติเฉพาะที่เพิ่มเข้าไปในความซับซ้อนนี้จะอธิบายไว้ด้านล่าง
การกระจายตัว: แม้ว่าโดยทั่วไปจะง่ายกว่ามากที่จะแยกย้ายกันไปในการแก้ปัญหาหรือโพลิเมอร์กว่า SWNTs, การกระจายตัวของ MWNTs อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและคุณภาพของการกระจายตัวที่ได้รับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบทความสุดท้าย
Purity: กระบวนการ MWNTs จำนวนมากส่งผลให้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะตกค้างที่สำคัญซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพ
ข้อบกพร่อง: ยิ่งมีเลเยอร์ภายใน MWNTs มากเท่าไหร่ข้อบกพร่องก็จะยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้น ผนังด้านใน ' แม่แบบ ' ข้อบกพร่องไปยังชั้นที่อยู่ติดกัน4 พลังงานของกระบวนการกระจายตัวมีแนวโน้มที่จะทำลายหลอดที่ไซต์ข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้ CNT สั้นลง  อัตราส่วนภาพที่สูงของ MWNTs มีส่วนช่วยในการใช้งานของพวกเขา
การกำหนดลักษณะของ MWNTS และพารามิเตอร์การประกันคุณภาพ
เครื่องมือการกำหนดลักษณะหลักที่ใช้สำหรับ MWNTs คือเทคนิคการสังเกตเช่น TEM, SEM และ AFM ซึ่งสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลมิติเช่นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนผนัง นอกจากนี้การวิเคราะห์เทอร์โมกราเวียเมตริก (TGA) ยังใช้เพื่อกำหนดมวลที่เหลืออุณหภูมิที่เริ่มเกิดออกซิเดชันและอุณหภูมิของอัตราการเกิดออกซิเดชันสูงสุด อุณหภูมิออกซิเดชันสูงสุดอาจได้รับผลกระทบจากพารามิเตอร์ต่างๆเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางท่อการมีข้อบกพร่องและการมีตัวเร่งปฏิกิริยาตกค้าง ในขณะนี้ยังไม่สามารถแยกปัจจัยต่างๆเหล่านี้และให้ความหมายที่ชัดเจนกับอุณหภูมินี้ อย่างไรก็ตามจะแสดงพารามิเตอร์การควบคุมการผลิตที่มีประโยชน์มาก นอกจากนี้รูปร่างของเส้นโค้งอนุพันธ์ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของตัวอย่างที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของวัสดุ จุดสูงสุดที่แคบและสูงจะบ่งบอกถึงการกระจายของเส้นผ่านศูนย์กลางที่แคบและความบกพร่องของท่อที่น้อยที่สุด ตัวอย่างของวัสดุสามชนิดแสดงอยู่ใน รูปที่ 4
รามันสเปกโทรสโกเป็นเครื่องมือที่มีค่าน้อยกว่าสำหรับ MWNTs กว่าสำหรับ SWNTs ในที่ไม่มีการเปลี่ยน RBM ใน MWNTs โดยปกติแล้วการเปลี่ยนลำดับที่สองที่ ~ 1350 และ 2700 ซม.- 1 จะเด่นชัดกว่าใน SWNTs และวง G ที่ ~ 1590 ซม.- 1 จะลดลง  ในความเป็นจริงสำหรับวัสดุ MWNTs บางส่วนแถบ D และ G มีความเข้มใกล้เคียงกันและความแตกต่างของสเปกตรัมเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อประมาณอัตราส่วนของ SWNTs และ MWNTs ในส่วนผสม5
การใช้งานของ MWNTS
มีแอปพลิเคชันปัจจุบันและแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับ MWNTs มากมาย ซึ่งรวมถึง:
  • โพลิเมอร์นำไฟฟ้า: การนำไฟฟ้าสูงของ MWNTs และอัตราส่วนสูงที่เป็นไปได้ทำให้ MWNT เป็นสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานเหล่านี้ ระดับการนำไฟฟ้าที่ต้องการสามารถทำได้ด้วยโหลดที่ต่ำกว่ามากสำหรับโซลูชันทั่วไปเช่นอนุภาคคาร์บอนแบล็คหรือโลหะ สารเติมแต่งที่มีระดับต่ำกว่านี้จะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพที่มีอยู่ในโพลิเมอร์ลดลงอย่างมาก การประยุกต์ใช้งานรวมถึงการป้องกันการปลดปล่อยไฟฟ้าสถิตในการผลิตเวเฟอร์, อีลาสโตเมอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และส่วนประกอบพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนสายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์, พลาสติกที่แสดงผลเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะช่วยให้สามารถพ่นสีไฟฟ้าสถิตของชิ้นส่วนรถยนต์, วัสดุป้องกัน RFI และอื่นๆ
  • แคโทดแบตเตอรี่: วัสดุ MWNT ใหม่จากเทคโนโลยีนาโนตะวันตกเฉียงใต้ (SWENT®) ได้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในคุณสมบัติของแบตเตอรี่เมื่อรวมเข้ากับแคโทด
  • คอมโพสิตโครงสร้างที่เพิ่มขึ้น: MWNTs ในรูปแบบของ buckypaper เรซินผสมทอหรือไม่ทอผ้าเมื่ออิ่มตัวด้วยเรซินเทอร์โมเซ็ตได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในความแข็งแรงและความแข็งของโครงสร้างคอมโพสิตเช่นเพลากอล์ฟคลับและลามิเนตโครงสร้างสำหรับการใช้งานด้านการบินและอวกาศ
  • เยื่อกรองน้ำ: ความแข็งแรงเชิงกลสูงอัตราส่วนสูงและพื้นผิวเฉพาะขนาดใหญ่ช่วยให้สื่อการกรองมีประสิทธิภาพมาก
  • การใช้งานอื่นๆในการพัฒนาหรือเพิ่งนำออกสู่ตลาดรวมถึงองค์ประกอบเครื่องทำความร้อนที่สามารถฉีดพ่นได้อินเตอร์เฟซความร้อนและวัสดุนำความร้อนอื่นๆคาร์บอนไฟเบอร์ที่เพิ่มขึ้นและอื่นๆ
SWENT ได้พัฒนาประเภทใหม่ของ MWNTs เรียกว่าพิเศษหลายผนัง CNT (SMW) โดยจำนวนของผนังจะถูกควบคุมให้แตกต่างกันระหว่างสามถึงแปดผนังในขณะที่รักษาความยาว CNT > 3 µm จึงให้ผลผลิตอัตราส่วนภาพในช่วง 350 - 550 จำนวนผนังที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของโครงสร้างน้อยลงความบริสุทธิ์สูงกว่า (> 98% CNTS) และการสูญเสียวัสดุคาร์บอนน้อยลงในขณะที่หลอดตรงและยาวกว่าให้สัณฐานวิทยา CNT โดยรวมที่ดีกว่า (ตัวเลข  2 และ 3)
สินค้า MWNT และ SWONT SMW 200 TEM และ AFM
รูปที่ 2สินค้า MWNT และ SWONT SMW 200 (ผลิตภัณฑ์ Aldrich หมายเลข 773840) TEM และภาพ AFM
SWONT SMW 200 และ MWNTs TEM และ SEM ของคู่แข่ง
รูปที่ 3SWONT SMW 200 (Aldrich Product No. 773840 และภาพ MWNTs TEM และ SEM ของคู่แข่ง
ไมโครกราฟอิเล็กตรอนใน รูปที่  3 แสดงเปรียบเทียบ SWONT SMW 200 (Aldrich Product No. 1) กับ MWNTs สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการแข่งขัน 773840 รายการ
หลายประเด็นมีความสำคัญ:
  • ผลิตภัณฑ์ SMW มีอัตราส่วนกว้างยาว (ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลาง) สูงกว่าเกรดอื่นอย่างมากและอัตราส่วนกว้างยาวสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเครือข่ายนำไฟฟ้าในเมทริกซ์โพลิเมอร์ที่โหลดสารเติมแต่งต่ำ
  • หลอด SMW นั้นตรงกว่าและยังเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างเครือข่ายการดำเนินการ
  • วัสดุที่มีการแข่งขันแสดงสิ่งสกปรกและข้อบกพร่อง หลอดมีแนวโน้มที่จะแตกหักในระหว่างการกระจายตัวที่จุดบกพร่องซึ่งจะช่วยลดจำนวนทางเดินไฟฟ้าและการนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
รูปที่  4 เปรียบเทียบผลการทดสอบ TGA ของ SWENT SMW 200 และสองเกรด MWNTs ที่สามารถแข่งขันได้ รูปที่ 4 (A) แสดงเส้นโค้งลดน้ำหนักสำหรับวัสดุ 3 ที่ซ้อนทับกัน จุดที่เส้นนี้แบนราบทางด้านขวาของกราฟแสดงถึงวัสดุที่เหลืออยู่ (ไม่ใช่คาร์บอน) ในท่อ รูปที่ 4 (b), (c) และ (d) แสดงเส้นโค้งแต่ละเส้นพร้อมกับเส้นโค้งอนุพันธ์ อุณหภูมิที่ค่าสูงสุดของเส้นโค้งอนุพันธ์จะถูกนำมาใช้เป็นเสถียรภาพทางความร้อนของวัสดุ นอกจากนี้ยังใช้ TGA เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของวัสดุ ทั้งความสูงสูงสุดและความกว้างของอนุพันธ์ของเส้นโค้งลดน้ำหนักเป็นตัววัดความสม่ำเสมอของ CNT จุดสูงสุดที่แคบและสูงจะบ่งบอกถึงการกระจายของเส้นผ่านศูนย์กลางที่แคบและความบกพร่องของท่อที่น้อยที่สุด SWENT SMW 200 (Aldrich Product No. 773840 แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นตามที่แสดงโดยสารตกค้าง % ที่ลดลงอย่างมาก
ชุดของกราฟสี่เปรียบเทียบเส้นโค้งการสูญเสียน้ำหนักของวัสดุนาโนคาร์บอนเป็นฟังก์ชั่นของอุณหภูมิ แผงควบคุม (A) แสดงการเปรียบเทียบ SMW200, คู่แข่ง A และคู่แข่ง B แผง (b), (c) และ (d) แสดงเส้นโค้งการสูญเสียน้ำหนักโดยละเอียดสำหรับ SMW200, คู่แข่ง A และคู่แข่ง B ตามลำดับโดยมีจุดที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดและค่าสำหรับความสูงและความกว้างสูงสุด
รูปที่ 4(A) เส้นโค้งลดน้ำหนักของ SWENT SMW 200 (Aldrich Product No. 1) และเกรด MWNTs ที่แข่งขันได้ 773840 เกรด (B), (c) และ (d) เส้นโค้งแต่ละเส้นที่มีเส้นโค้งอนุพันธ์
รูปที่  5 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการนำไฟฟ้าสำหรับ SWENT SMW 200 (Aldrich Product No. 773840 เทียบกับวัสดุ MWNT อื่นๆที่มีจำหน่ายทั่วไป การวัดความต้านทานแผ่นของ CNT buckypapers (ฟิล์มแข็งบางๆที่สร้างขึ้นโดยการกรอง 0.15 กรัมของ CNT/m2) แสดงให้เห็นว่าตามที่คาดไว้วัสดุ SWNT (ในกรณีนี้ SWENT SG76, Aldrich หมายเลขผลิตภัณฑ์ 704121 มีค่าความต้านทานต่ำสุด แต่อย่างมีนัยสำคัญวัสดุบริสุทธิ์ SMW 200 เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับวัสดุ MWNT ที่ดีที่สุดที่ตรวจสอบ (คู่แข่ง A)
กราฟแท่งแสดงความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุคาร์บอนนาโนหลอด (CNT) ซึ่งแสดงค่าความต้านทานของแผ่นสำหรับตัวอย่างต่างๆรวมถึง SWCNT, MWCNT และคู่แข่งโดยมี MWCNT (SWENT ® SMW200) เน้นที่ 404 โอห์ม/ตร. ม
รูปที่ 5การวัดความต้านทาน Buckypaper ของผลิตภัณฑ์ CNT ต่างๆ
รูปที่  6 เปรียบเทียบข้อมูล buckypaper ความต้านทานแผ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเป็นฟังก์ชันของอัตราส่วนภาพ CNT (L/D) ตามที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ AFM และ TEM เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มของความต้านทานแผ่นต่ำที่มีอัตราส่วนภาพสูงขึ้นด้วย SWENT SMW 200 (Aldrich Product No. 773840 มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด นอกจากอัตราส่วน CNT แล้วเรายังสังเกตเห็นว่าสัณฐานวิทยาของหลอดเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการนำไฟฟ้าของหลอด จำนวนข้อบกพร่องในท่อที่น้อยลงจะทำให้ความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงขึ้น
แผนผังการกระจายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทาน (โอห์ม/ตาราง) และอัตราส่วนภาพ (ลิตร/D) สำหรับตัวอย่างคาร์บอนนาโนหลอดต่างๆรวมถึง SMW-3, SMW-4X 200 และคู่แข่ง 100 รายโดยมีจุดข้อมูลที่ระบุค่าที่เกี่ยวข้อง
รูปที่ 6ความต้านทานแผ่นของ buckypapers เป็นฟังก์ชันของอัตราส่วน CNT
สรุป
MWNTs ถูกนำมาใช้ในจำนวนมากของการใช้งานแต่ความก้าวหน้าในคุณสมบัติของพวกเขาได้รับการจำเป็นในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ศักยภาพของพวกเขา MWNTs ที่ได้รับการปรับปรุงได้รับการพัฒนาเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งให้บริการเพื่อขยายการเข้าถึงตลาดของวัสดุขั้นสูงประเภทนี้
ข้อมูลอ้างอิง
1.
Iijima S. 1991. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature. 354(6348):56-58. https://doi.org/10.1038/354056a0
2.
Wang W, Sanjeeva N. Characterization of Nanotube- Reinforced Polymer Composites. https://doi.org/10.5772/20267
3.
Tasis D, Tagmatarchis N, Bianco A, Prato M. 2006. Chemistry of Carbon Nanotubes. Chem. Rev.. 106(3):1105-1136. https://doi.org/10.1021/cr050569o
4.
Thostenson ET, Chou T. 2004. Nanotube buckling in aligned multi-wall carbon nanotube composites. Carbon. 42(14):3015-3018. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2004.06.012
5.
Delhaes P, Couzi M, Trinquecoste M, Dentzer J, Hamidou H, Vix-Guterl C. 2006. A comparison between Raman spectroscopy and surface characterizations of multiwall carbon nanotubes. Carbon. 44(14):3005-3013. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2006.05.021