ข้ามไปยังเนื้อหา
Merck

BDPH9BCDC104

Bide Pharmatech

2,2'-Diiodo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

Synonym(s):

2,2'-diiodo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine

เข้าสู่ระบบ เพื่อดูราคาสำหรับองค์กรและสัญญา

เลือกขนาด

เปลี่ยนการดู

เกี่ยวกับสินค้านี้

สูตรเชิงเส้น:
C12H10N2I2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
436.03
MDL number:
สินค้า BDPH9BCDC104 ไม่มีจำหน่ายในประเทศของคุณในขณะนี้


Inchi Code

1S/C12H10I2N2/c13-11-5-7(15)1-3-9(11)10-4-2-8(16)6-12(10)14/h1-6H,15-16H2

Inchi Key

PGJJPWRSBHDEOP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?

สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2,2'-Diiodo-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine



เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:

ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)

หมายเลขล็อต/ชุด

ดูเหมือนว่าเราพบปัญหา แต่คุณยังสามารถดาวน์โหลด Certificates of Analysis จากเราได้ เอกสาร ส่วน

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?

ค้นหาเอกสารข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่งซื้อได้ในคลังเอกสาร

ดูห้องสมุดเอกสาร