Merck
ข้ามไปที่
1.06900
Oil bath filling
for oil baths up to about 250°C
Synonym(s):
Oil bath filling
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ถึงคุณ/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
232-315-6
NACRES:
NB.51
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
matrix
Paraffin wax base material
viscosity
~5000 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
bp
>316 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 318 °C
density
0.94 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Silica gel is a highly porous textured matrix that is generally used as a drying agent to dry all gases and liquids.
Application
Oil bath filling is used for oil baths with a temperature range of around 250°C. These oil baths are ideally used for all temperature control applications.
Silica gel can be used in desiccators; protecting moisture-sensitive substances during storage and transport; maintaining the dryness of anhydrous solvents; packing drying towers to dry gases and solvents. Application temperature capacity is practically independent of temperature up to approx. 65 °C, but decreases significantly at higher temperatures.
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.92 - 0.96
Flash point: ~300
Viscosity (mPa s, 20°C): ~5000
Suitability for oil baths: passes test
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
327204411663327212
Oil bath filling for oil baths up to about 250&#176;C
Supelco
106900
Oil bath filling
Paraffin wax mp 53-58&#160;°C (ASTM D 87)
Sigma-Aldrich
327204
Paraffin wax
Paraffin wax mp &#8805;65&#160;°C
Sigma-Aldrich
411663
Paraffin wax
Paraffin wax mp 58-62&#160;°C (ASTM D 87)
Sigma-Aldrich
327212
Paraffin wax
description
for oil baths up to about 250°C
description
mp 53-58 °C (ASTM D 87)
description
mp ≥65 °C
description
mp 58-62 °C (ASTM D 87)
density
0.94 g/cm3 at 15 °C
density
-
density
-
density
-
kinematic viscosity
965 cSt(40 °C)
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
kinematic viscosity
-
bp
>316 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
beads, waxy solid
form
beads or pellets, flakes or chunk(s)
form
solid
transition temp
flash point 318 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
potency
-
คลาสการจัดเก็บ
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
604.4 °F
flash_point_c
318 °C
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters