Merck
20-105
Malachite Green Solution A
Synonym(s):
Malachite Green Dye, Malachite Green Reagent, Malachite Green Solution
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
shipped in
wet ice
Application
For use in the malachite green assay kit.
Research Category
All
Physical form
10mM ammonium molybdate, 1N HCl and 3.4% ethanol.
Preparation Note
2 years at 4°C
Analysis Note
Routinely evaluated by Malachite Green Assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.