Merck
ข้ามไปที่
8.20451
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
for synthesis
Synonym(s):
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 2,4 D-acid
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
221.04
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-361-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
vapor pressure
<0.01 hPa
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.42 g/cm3 at 25 °C
bulk density
720 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)OCC(=O)O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
สัญลักษณ์รูปภาพ
CorrosionExclamation markEnvironment
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
จุดวาบไฟ (°C)
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters