เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือmanufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?