Merck
ข้ามไปที่
FR139376080
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-010 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 160nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonym(s):
Detector Particles, Fluorescent Beads
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml-10L (dark bottle)
concentration
1% solids
technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
color
fluorescent green
matrix
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
bead diameter
0.130-0.190 μm±<5%
capacity
>300 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
functional group
carboxylic acid (COOH)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow Immunoassays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Application
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters