Merck
ข้ามไปที่
FR139572001
Estapor® Magnetic Microspheres
EM2-100/40 Mag NH2 PS 10%, Encapsulated Magnetic aminated microspheres 1µm, ChemiLuminsecence Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonym(s):
Magnetic Beads, Magnetic Particles
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
Quality Segment
material
high-density polyethylene packaging (bottle), polystyrene beads
composition
Iron Content, 36.0-50.0%
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml - 10L
concentration
10% solids
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown
matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
bead diameter
0.80-1.80 μm
capacity
10-100 μeq/g surface charge density
functional group
amine (NH2)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® Magnetic Microspheres have been the microsphere of choice for many CLIA and bio-separation based diagnostic manufacturers. Used globally in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both manual and automated platforms, are highly characterized, customizable and designed with key features to ideally meet the needs of IVD manufacturers.
Application
Main applications of the magnetic microspheres include ChemiLuminsecence Immunoassay (CLIA), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Nucleic acid extraction and purification, cell sorting.
Features and Benefits
Key advantages include: • High magnetic susceptibility • Low non-specific binding • Good colloidal stability • Fast magnetic response time and dispersion
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Estapor® Magnetic Microspheres
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters