Merck
ข้ามไปที่
MPTRB
Transfer buffer powder for use with mPAGE® Bis-Tris gels
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
Synonym(s):
Transfer Buffer
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ถึงคุณ/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352200
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
General description
Transfer buffer powder for use with mPAGE Bis-Tris gels. 10 packets. Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
mPAGE Transfer Buffer is formulated fortransfer of proteins from mPAGE Bis-Tris gels to blotting membranes. For standard standard wet (tank) transfer, use the buffer at 1X. For semi-dry transfer, use the buffer at 2X. Please see the mPAGE user guide for instructions on reconstituting the buffer.
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ค้นหา ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) โดยการกรอกหมายเลข Lot/Batchของผลิตภัณฑ์ หมายเลข Lot และ Batch สามารถพบได้บนฉลากผลิตภัณฑ์หลังคำว่า ‘Lot’ or ‘Batch’.
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters