เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
ชื่อสินค้า
Methanol, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
grade
HPLC grade
agency
meets USP/NF
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Titrable base, ≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.001% Carbonyl (acetone,formaldehyde,acetaldehyde), ≤0.05% Water (H2O)
evapn. residue
≤2 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤205 nm
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.00, λ: 210 nm Amax: ≤0.80, λ: 220 nm Amax: ≤0.40, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 240 nm Amax: ≤0.10, λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
application(s)
PFAS testing
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A solvent for the extraction of pesticides from soil samples.
- An organic modifier in the quantification of esculin in pharmaceutical formulations via reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
MX0475-NP10 is sold as 2 x 10 L
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Methanol
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
อวัยวะเป้าหมาย
Eyes,Central nervous system
คลาสการจัดเก็บ
3 - Flammable liquids
จุดติดไฟ (°F)
49.5 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
9.7 °C - closed cup
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?