Merck
ข้ามไปที่
DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Synonym(s):
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt, dCTP-Na2
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C9H14N3Na2O13P3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32119108
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
dCTP, PCR Grade, is a 100 mM clear colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Physical form
solution of dCTP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Analysis Note
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
For general laboratory use.
คลาสการจัดเก็บ
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
จุดติดไฟ (°F)
does not flash
จุดวาบไฟ (°C)
does not flash
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)