เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
food and beverages, microbiology
ชื่อสินค้า
HybriScan™D Waste Water Microthrix parvicella, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Segment
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Microthrix parvicella
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybridization | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) | manufacturer/tradename (HybriScan™) |
| suitability Microthrix parvicella | suitability bacteria | suitability bacteria | suitability Listeria spp. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable | technique(s) microbe id | in situ hybridization: suitable |
| application(s) microbiology, clinical testing | application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) microbiology, food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ HybriScan™D Waste Water Microthrix parvicella
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
supp_hazards
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?