Merck
ข้ามไปที่
12331
M-Gredient® Vegetable Tryptose for Biotechnology and Microbiology
Vegetable Protein Encymatically Digested
Synonym(s):
Meat peptone replacement, Peptone (vegetable), Vegetable hydrolysate No. 1
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
ชื่อสินค้า
M-Gredient® Vegetable Tryptose, Vegetable Protein Encymatically Digested
Quality Segment
biological source
plant
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
packaging
pkg of 500 g
impurities
≤15% ash
loss
≤7% loss on drying
pH
6.1-7.1
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
709379617495757
M-Gredient® Vegetable Tryptose Vegetable Protein Encymatically Digested
Millipore
12331
M-Gredient® Vegetable Tryptose
M-Gredient® Tryptose for Biotechnology and Microbiology
Millipore
70937
M-Gredient® Tryptose
M-Gredient® Pea Peptone Enzymatically Digested
Millipore
96174
M-Gredient® Pea Peptone
M-Gredient® Vegetable Infusion for Biotechnology and Microbiology
Millipore
95757
M-Gredient® Vegetable Infusion
description
Vegetable Protein Encymatically Digested
description
for Biotechnology and Microbiology
description
Enzymatically Digested
description
for Biotechnology and Microbiology
biological source
plant
biological source
bovine milk
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
pH
6.1-7.1
pH
6.2-7.2
pH
6.7-7.7
pH
6.5-7.5
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 2% at 25 °C, clear, light brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters