ข้ามไปยังเนื้อหา
795437
L-Ascorbic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
Synonym(s):
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
C6H8O6
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
176.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99%
form
crystals or granules, powder or chunks
optical activity
[α]25/D +20.5 to +21.5° in water
quality
free-flowing
ign. residue
<0.1%
color
white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.002% (by ICP-OES)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various foodstuffs. Benefits of vitamin C may include protection against immune system deficiencies, cardiovascular disease, hyperpigmentation, skin protection, anti-aging, iron absorption, and red blood cell production. It is also useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters.
Application
L-Ascorbic acid (anhydrous) can be used in pharmaceutical applications.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Ascorbic acid
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)