Merck
ข้ามไปที่
E2425000
Ethyl parahydroxybenzoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(s):
Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethylparaben
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
HOC6H4CO2C2H5
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
166.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1101972
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
pharmaceutical primary standard
API family
parabens
manufacturer/tradename
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethyl parahydroxybenzoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
PHR101179577111988
Ethyl parahydroxybenzoate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E2425000
Ethyl parahydroxybenzoate
Ethylparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1011
Ethylparaben
Ethylparaben certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79577
Ethylparaben
Ethyl 4-hydroxybenzoate ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
111988
Ethyl 4-hydroxybenzoate
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
ReagentPlus®, 99%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
API family
parabens
API family
parabens
API family
-
API family
-
mp
114-117 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters