Merck
03714
Blue Dextran
average mol wt 20,000
Synonym(s):
Blue Dextran 20, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 20,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Blue Dextran
Not applicable
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)