Merck
09962
Diastase from Aspergillus oryzae
powder, white, amylase ≥3500 U/g
เกี่ยวกับสินค้านี้
CASE番号:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-567-7
NACRES:
NA.54
MDL number:
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
form
powder
Quality Segment
amylase activity
≥3500 U/g
color
white
storage temp.
2-8°C
Application
Diastase from Aspergillus oryzae has been used:
  • to distinguish sulphomucins and sialomucins
  • to discriminate acidic mucins from neutral mucins in the lingual salivary glands
  • as a component of the BioVision amylase activity assay buffer solution for in vitro and ex vivo degradation assays
Biochem/physiol Actions
Diastase catalyzes the digestion of glycogen. It is useful as a reducing and stabilizing agent in the aqueous synthesis of gold nanoparticles (AuNPs).
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate)
สัญลักษณ์รูปภาพ
Health hazard
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
คำเตือน
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)