Merck
ข้ามไปที่
36799
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ถึงคุณ/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C14H15NO4
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
261.27
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6145963
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPCE)
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-3-15(4-2)10-6-5-9-7-11(13(16)17)14(18)19-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
WHCPTFFIERCDSB-UHFFFAOYSA-N
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid (7-DCCA) may be used to study its photophysical properties in various solvents and solvent mixtures and as a fluorescent label for amine modification and protein conjugation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent label for amine modification and protein conjugation
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
218824693572301
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 409 nm; λem 473 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 433 nm; λem 500 nm in 50 mM Tris pH 8.0; 40% glycerol
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
assay
≥98.0% (HPCE)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters