เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
Quality Segment
concentration
~1% in H2O
fluorescence
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ~1% in H2O | description ~95% (HPLC) | description BioReagent, Molecular Biology, powder | description BioReagent, Molecular Biology, 10 mg/mL in H2O |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability suitable for gel electrophoresis | suitability suitable for gel electrophoresis |
| concentration ~1% in H2O | concentration - | concentration - | concentration 10 mg/mL in H2O |
| fluorescence λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA), λex 480 nm; λem 620 nm in H2O, λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA) | fluorescence - | fluorescence λex 526 nm; λem 605 nm (10 mM TBE; pH 8.0;), λex 360 nm; λem 590 nm in PBS, λex 526 nm; λem 605 nm in aqueous buffer | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Ethidium bromide solution
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
มีอะไรเกิดขึ้น?
nwg
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?