เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025, λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ≥99.5% (titration) | description free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0% | description ≥99.5% (titration), pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O), BioXtra |
| assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (titration) |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| product line BioUltra | product line - | product line Redi-Dri™ | product line BioXtra |
| form powder or crystals | form crystalline powder | form - | form crystalline powder |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 0.25 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: 335.3 g/L at 20 °C, H2O: 0.5 M, clear, colorless |
| pH 2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH - | pH - | pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O) |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ MES hydrate
คลาสการจัดเก็บ
13 - Non Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 1
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?