เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C12H20N3O14P3 · xNa+
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
523.22 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥85%
Form:
lyophilized powder
Storage temp.:
−70°C
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือชื่อสินค้า
Aminoallyl-dUTP sodium salt, ≥85%, lyophilized powder
Quality Segment
assay
≥85%
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC1OC(CC1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)\C=C\CN)O)(O[P](=O)(O)O)O.N
InChI key
YWKTUHBZWBRYHX-TYYBGVCCSA-N
Application
Aminoallyl-dUTP sodium salt has been used:
- to add to the deoxynucleoside triphosphate mix for complementary DNA (cDNA) synthesis
- for the generation of chromatin immunoprecipitation (ChIP) probes
- in the reverse transcription of RNA for the synthesis of fluorescent labelled probes
Aminoallyl-dUTP may be used for indirect stable labeling of first-strand c DNA synthesis via polymerase chain reaction (PCR). Aminoallyl-dUTP functions as a reactive site for subsequent labeling by reactive fluorescent probes. Aminoallyl-dUTP may also be useful in the construction of reactive DNA scaffolds.
Biochem/physiol Actions
Aminoallyl-dUTP sodium salt/5-(3-aminoallyl)-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate (aa-dUTP) have been used mainly in two-step labeling approach for the synthesis of nucleic acid hybridisation probe.
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?