เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
99.0-100.5%
form
solid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description meets USP testing specifications | description analytical standard | description puriss. p.a., ≥99.0% (RT) | description tested according to Ph. Eur. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay 99.0-100.5% | assay - | assay ≥99.0% (RT) | assay 99.0-100.5% |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (Organic) | biological source synthetic |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form solid | form powder or crystals (possibly with chunks) | form solid |
| solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ L-Ascorbic acid
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?