เลือกขนาด
| ขนาด/SKU | ความพร้อมจำหน่าย | ราคา |
|---|
เกี่ยวกับสินค้านี้
ชื่อสินค้า
Amphotericin B from Streptomyces sp., BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
biological source
Streptomyces sp.
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
~80% (HPLC)
form
solid
potency
>750.00 μg per mg (Dry basis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
yellow to yellow-orange
solubility
H2O: slightly soluble
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้ | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC) | description ~80% (HPLC), powder | description 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum yeast, fungi | antibiotic activity spectrum fungi, yeast | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action cell membrane | interferes | mode of action - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent | product line - |
| assay ~80% (HPLC) | assay ~80% (HPLC) | assay - | assay - |
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Amphotericin B from Streptomyces sp.
คำเตือน
Warning
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
อวัยวะเป้าหมาย
Respiratory system
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?