Merck
ข้ามไปที่
B4679
BIS-TRIS propane
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Synonym(s):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
เลือกขนาด
เปลี่ยนการดู
ขนาด/SKUความพร้อมจำหน่ายราคา
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
282.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-899-3
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
ราคาสินค้าและจำนวนสินค้าไม่สามารถดูได้ในขณะนี้
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือ
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neutralized chimeric DNA probe for the improvement of GC-rich RNA detection specificity on the nanowire field-effect transistor.: BIS-TRIS propane is used in the development of nanowire field-effect transistors for detecting GC-rich RNA sequences. The study demonstrates the buffer′s role in enhancing the specificity and sensitivity of these biosensors (Chou et al., 2019).
  • Elimination of ghost peaks by optimization of anion exchange chromatography method for determination of gamma-carboxyglutamic acid (Gla)-domainless impurity in recombinant activated clotting factor VII drug products.: BIS-TRIS propane is employed in optimizing chromatography methods to eliminate ghost peaks during the analysis of pharmaceutical impurities. The buffer′s effectiveness ensures accurate and reliable detection of impurities in drug formulations (Tahmasbi et al., 2019).
Other Notes
Easily compare specifications for BIS-TRIS propane products with the BIS-TRIS propane specification table.
เปรียบเทียบสินค้าที่คล้ายกัน
ดูการเปรียบเทียบแบบเต็ม
แสดงข้อแตกต่าง
1 of 1
สินค้าชิ้นนี้
B6755RDD014B9410
BIS-TRIS propane BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B4679
BIS-TRIS propane
BIS-TRIS propane ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B6755
BIS-TRIS propane
BIS-TRIS propane anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD014
BIS-TRIS propane
BIS-TRIS propane BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9410
BIS-TRIS propane
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
description
≥99.0% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystals
form
powder
form
powder
form
powder
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ BIS-TRIS propane
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)
ดูห้องสมุดเอกสาร
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters